Learn More
SYT17 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550271
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15624205
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SYT17 protein.
SYT17 Polyclonal antibody specifically detects SYT17 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SYT17
Polyclonal
Unconjugated
SYT17
B/K protein; Bk; brain and kidney protein; protein B/K; synaptotagmin 17; synaptotagmin XVII; Synaptotagmin-17; Syt17; SytXVII
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
110058, 51760
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
2.6 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q920M7, Q9BSW7
SYT17
Fusion protein corresponding to residues near the N terminal of human synaptotagmin XVII
100 μL
Primary
Human, Mouse