Learn More
Synaptotagmin 3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550268
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15694195
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SYT3 protein.
Synaptotagmin 3 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 3
Polyclonal
Unconjugated
SYT3
AI385753; SIII; synaptotagmin 3; synaptotagmin III; Synaptotagmin3; Synaptotagmin-3; SynaptotagminIII; Syt III; Syt3; SYT-3; SytIII
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
84258
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1.9 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q9BQG1
SYT3
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human synaptotagmin III