Learn More
Synaptotagmin 7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA550270
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15614205
  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The antibody detects endogenous levels of total SYT7 protein.
Synaptotagmin 7 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 7 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 7
Polyclonal
Unconjugated
SYT7
AI851541; B230112P13Rik; IPCA7; IPCA-7; PCANAP7; Prostate cancer-associated protein 7; Protein Syt7; synaptotagmin 7; synaptotagmin VII; Synaptotagmin-7; SYT7; SYT-7; SytVII; SYT-VII
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9066
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
O43581
SYT7
Fusion protein corresponding to a region derived from internal residues of human synaptotagmin VII