Learn More
SYTL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA551605
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15739560
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: RLKNELLEIK RKGAKRGSQH YSDRTCARCQ ESLGRLSPKT NTCRGCNHLV CRDCRIQESN GTWRCKVCAK EIELKKATGD WFYDQKVNRF AYRTGSEIIR MSLRHKPAVS KRETVGQSLL HQTQMGDIWP GRKIIQERQK EPSVLFEVP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 87%, Rat - 89%.
SYTL4 Polyclonal antibody specifically detects SYTL4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SYTL4
Polyclonal
Unconjugated
SYTL4
Exophilin-2; Gph; Granuphilin; granuphilin b; granuphilin-a; granuphilin-b; Slp4; synaptotagmin like 4; synaptotagmin-like 4; synaptotagmin-like 4 (granuphilin-a); synaptotagmin-like protein 4; Sytl4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
94121
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96C24
SYTL4
Recombinant protein corresponding to Human SYTL4