missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYTL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA551585

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15749540

  • 516.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: GKSALEAESE SLDSFTADSD STSRRDSLDK SGLFPEWKKM SAPKSQVEKE TQPGGQNVVF VDEGEMIFKK NTRKILRPSE YTKSVIDLRP EDVVHESGSL GDRSKSVPGL NVDMEEEEEE EDIDHLVKLH RQKLARSSMQ SGSSM Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 88%, Rat - 90%.

SYTL4 Polyclonal antibody specifically detects SYTL4 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

SYTL4
Polyclonal
Unconjugated
SYTL4
Exophilin-2; Gph; Granuphilin; granuphilin b; granuphilin-a; granuphilin-b; Slp4; synaptotagmin like 4; synaptotagmin-like 4; synaptotagmin-like 4 (granuphilin-a); synaptotagmin-like protein 4; Sytl4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
94121
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.4 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q96C24
SYTL4
Recombinant protein corresponding to Human SYTL4
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only