missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYTL5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Thermo Scientific PA555284

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg

Artikelnummer. 15783201

  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Immunogen sequence: KQVNVLGTDV VRQSILRRSP AEEVQSQEQT RQDAEKSDTS PVAGKKASHD GPKRKGFLLS KFRSATRGEI ITPKTDTGRS YSLDLDGQHF RSLKSPPGSD RGSTGSSDLN DQEP Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 72%, Rat - 75%.

SYTL5 Polyclonal antibody specifically detects SYTL5 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

SYTL5
Polyclonal
Unconjugated
SYTL5
ENSMUSG00000054453; exophilin 9; Slp5; synaptotagmin 15; synaptotagmin like 5; synaptotagmin-like 5; synaptotagmin-like protein 5; Sytl5
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
94122
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.05 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q8TDW5
SYTL5
Recombinant protein corresponding to Human SYTL5
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Research Use Only