Learn More
Molecular Probes™ SYTOX™ AADvanced™ Dead Cell Stain Kit
Das SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel ist ein neues hochgradig affines Nukleinsäurefärbemittel zum Nachweis von Totzellen und zur Analyse des Zellzyklus mit dem üblichen blauen 488 nm-Laser in der Durchflusszytometrie.
175.00 € - 350.00 €
Spezifikation
Zellpermeabilität | Nicht zellgängig |
---|---|
Farbe | Rot |
Beschreibung | SYTOX™ AADvanced™ Totzellen-Farbstoff-Kit |
Nachweisverfahren | Fluoreszenz |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Viabilitätsassay |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10287064
|
Molecular Probes™
S10349 |
100 Reaktionen |
175.00 €
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10277064
|
Molecular Probes™
S10274 |
500 Reaktionen |
350.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 24-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
- Ein neues hochgradig affines Nukleinsäurefärbemittel zum Nachweis von Totzellen und zur Analyse des Zellzyklus mit dem üblichen blauen 488 nm-Laser in der Durchflusszytometrie
- Das Spektrum des Farbstoffs ähnelt 7-AAD, jedoch mit schneller Aufnahmekinetik und relativ niedrigen VK-Werten.
- Das SYTOX™ AADvanced™ Totzellenfärbemittel dringt effizienter in Zellen ein als 7-AAD, wodurch eine bessere Trennung von lebenden und toten Zellen erreicht wird.
- Kann auch kombiniert mit fixierten Zellen für die DNA-Gehaltsanalyse in Kombination mit der RNAse-Behandlung verwendet werden
- Die Kits enthalten ein oder mehrere Fläschchen mit getrocknetem Farbstoff und wasserfreiem DMSO für eine stabile Haltbarkeit
Spezifikation
Nicht zellgängig | |
SYTOX™ AADvanced™ Totzellen-Farbstoff-Kit | |
Viabilitätsassay | |
Totzellen-Färbemittelkit | |
647 nm | |
Fest | |
Molecular Probes™, SYTOX™ | |
DMSO (Dimethylsulfoxid) |
Rot | |
Fluoreszenz | |
Durchflusszytometer | |
SYTOX™ AADvanced™ | |
546 nm | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur | |
Zellkern, Nukleinsäuren |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.