Learn More
Sartorius™ Weiße Filter aus Quartzmikrofaser, Gütegrad T 293
Marke: Sartorius™ FT-3-1109-047
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Spezifikation
85 g/m2 | |
47 mm | |
Disc | |
0.3μm | |
900°C | |
Filter | |
Non-sterile |
White | |
Quartz Microfiber Filters | |
T 293 | |
50 Pack | |
0.43 mm | |
100% Quartz Microfiber |