Learn More
Sartorius™ Weiße Filter aus Quartzmikrofaser, Gütegrad T 293
Marke:  Sartorius™ FT-3-1109-050
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11740446
  • 91.12 € / 50 Stück
Verfügbar ab
04-05-2021
Spezifikation
85 g/m2
50 mm
Disc
0.3μm
900°C
Filter
Non-sterile
White
Quartz Microfiber Filters
T 293
50 Pack
0.43 mm
100% Quartz Microfiber