Learn More
Sartorius™ Weiße Filter aus Quartzmikrofaser, Gütegrad T 293
125.00 € - 850.00 €
Spezifikation
Flächengewicht | 85 g/m2 |
---|---|
Farbe | Weiß |
Filtertyp | Quarz-Mikrofaserfilter |
Format | Scheibe |
Material | 100 % Quarz-Mikrofaser |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11780446
|
Sartorius™
FT-3-1109-110 |
110 mm |
476.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11710456
|
Sartorius™
FT-3-1109-150 |
150 mm |
850.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11790446
|
Sartorius™
FT-3-1109-125 |
125 mm |
476.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 06-06-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11700446
|
Sartorius™
FT-3-1109-025 |
25 mm |
125.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11710446
|
Sartorius™
FT-3-1109-037 |
37 mm |
137.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11730446
|
Sartorius™
FT-3-1109-047 |
47 mm |
125.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11760446
|
Sartorius™
FT-3-1109-090 |
90 mm |
415.00 €
50 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
11740446
|
Sartorius™
FT-3-1109-050 |
50 mm |
129.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 17-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
85 g/m2 | |
Quarz-Mikrofaserfilter | |
100 % Quarz-Mikrofaser | |
Unsteril | |
50 pro Packung | |
0,43 mm |
Weiß | |
Scheibe | |
0,3 μm | |
T 293 | |
900 °C | |
Filter |