Learn More
IKA™ T 65 Basic/Digital Dispergierelement
Dieses Dispergierelement eignen sich für den Einsatz mit IKA™ T 65 Dispergierern. T 65 Basic Digital Dispergierelemente sind mit einer Schnellkupplung versehen, die einen einfachen Austausch des Dispergierwerkzeuges ermöglicht.
4610.00 € - 6265.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Dispergierelement |
---|---|
Durchmesser (metrisch) | 65 mm |
Verpackungsmenge | Je 1 |
Sterilisationsmethode | Nasschemikalien |
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Länge (metrisch) Welle | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumenbereich (metrisch) | Länge (metrisch) Welle | Material | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
15231136
|
IKA™
0010000642 |
2 bis 40 l | 520 mm | PTFE, 316L Edelstahl |
4955.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15221136
|
IKA™
0010000641 |
2 bis 50 l | 520 mm | PTFE, 316L Edelstahl |
4610.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
15241136
|
IKA™
0010000643 |
2 bis 30 l | 520 mm | PTFE, 316L Edelstahl |
5165.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 04-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
10153571
|
IKA™
0008005500 |
2 bis 50 l | 520 mm | FFPM/SIC und AISI316L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10285031
|
IKA™
0008005900 |
2 bis 30 l | 500 mm | FFPM, SIC, 316 L Edelstahl |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
10239801
|
IKA™
0008005700 |
2 bis 50 l | 510 mm | FFPM/SIC und AISI316L |
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt. Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen |
||||
Beschreibung
- Dispergiertechnik arbeitet nach dem Rotor-Stator-Prinzip
- Das System besteht aus einem Rotor in einem stationären Stator
- Aufgrund der hohen Umfangsgeschwindigkeit wird das zu verarbeitende Medium axial in den Dispergierkopf eingezogen und anschließend radial durch die Schlitze der Rotor-Stator-Anordnung gedrückt
- Die hohe Geschwindigkeit und der minimale Spalt zwischen Rotor und Stator erzeugen extrem hohe Scherkräfte, was zu einer besseren Dispergierung führt
- Die verwendeten Kunststoffe sind von der FDA (Food and Drug Administration) zugelassen
- Geeignet für T 65 Digitale Dispergiergeräte
- Medienberührte Werkstoffe: PTFE, AISI 316L
- Lösungsmitteltauglich
- Höchsttemperatur: 180 °C
- Sterilisationverfahren: Alle Verfahren
Spezifikation
Dispergierelement | |
65 mm | |
Je 1 | |
Nasschemikalien |