Learn More
T-box 19 Antibody (CL6251) [Alexa Fluor™ 647], Novus Biologicals™
Artikelnummer. 30527142 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.1 mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
30527142 0.1 mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30527142 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP343923AF647
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Mouse Monoclonal Antibody
T-box 19 Monoclonal antibody specifically detects T-box 19 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen T-box 19
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Klon CL6251
Konjugat Alexa Fluor 647
Zusammensetzung 50mM Sodium Borate
Gen-Alias dJ747L4.1, FLJ26302, FLJ34085, T-box 19, T-box factor, pituitary, T-box protein 19, T-box transcription factor TBX19, TBS 19, TBS19, TPITFLJ34543
Wirtsspezies Mouse
Immunogen This antibody was generated using a recombinant protein sequence of O60806, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
Reinigungsverfahren Protein A purified
Menge 0.1 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 9095
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4°C in the dark.
Form Purified
Isotype IgG1