missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
t-Butyl-4-[4-(ethoxycarbonyl)-1,3-thiazol-2-yl]-tetrahydro-1(2H)-pyridincarboxylat, ≥ 95 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Tert-butyl 4-[4-(ethoxycarbonyl)-1, 3-thiazol-2-yl]tetrahydro-1(2H)-pyridinecarboxylate |
CAS Min. % | 96.5 |
CAS Max. % | 100.0 |
Prozentgehaltsbereich | 97% |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 250 mg |
Formelmasse | 340.44 |
Reinheit (%) | 97% |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'