Learn More
T6167923, TRC
Artikelnummer. 30455964
Change view
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30455964 10 mg 10 Milligramm
30450980 50 mg 50 Milligramm
30450895 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30455964 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT96633810MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1090528-71-4
Summenformel C17H20BrN3O3S2
Molekulargewicht (g/mol) 458.39
Synonym 4-((3-Bromophenyl)sulfonyl)-N-(1-(thiophen-2-yl)ethyl)piperazine-1-carboxamide
IUPAC-Name 4-(3-bromophenyl)sulfonyl-N-(1-thiophen-2-ylethyl)piperazine-1-carboxamide
SMILES CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC.[O-]P(OC)(OC)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material T6167923
Menge 10 mg
InChI-Formel InChI=1S/C17H20BrN3O3S2/c1-13(16-6-3-11-25-16)19-17(22)20-7-9-21(10-8-20)26(23,24)15-5-2-4-14(18)12-15/h2-6,11-13H,7-10H2,1H3,(H,19,22)
Formelmasse 457.0129