Learn More
MedChemExpress T7 Tag Peptide
Spezifikation
Spezifikation
| CAS | 245445-88-9 |
| Inhalt und Lagerung | Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis. |
| Molekulargewicht | 1098.27 g/mol |
| Produkttyp | Peptides |
| Menge | 10 mg |
| Versandbedingung | Room temperature |