Learn More
Invitrogen™ Humanes TAB3, Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP1409
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TAB3 Synthetisches Peptid, PEP-1409, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit dem Peptid aus 13 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem TAB3 überein. PEP-1409 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 34366 verwendet werden.Spezifikation
257397 | |
gereinigt | |
Human TAB3 | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
Q8N5C8 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TAB3 | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |