Learn More
Thermo Scientific Chemicals TABS, 99 %
Artikelnummer. 10159959 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
25 g
100g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
10159959 25 g Glasflasche 25 Gramm
10311800 100g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10159959 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 428080250
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 54960-65-5257.301 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Biologischer Puffer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 54960-65-5
Molekulargewicht (g/mol) 257,301
Synonym N-Tris(Hydroxymethyl)methyl-4-aminobutansulfonsäure
Spezifikation
Farbe Weiß
Physikalische Form Kristallpulver
Menge 25 g
Verpackung Glasflasche
Reinheit (%) ≥98,5 % (wasserfrei)