Learn More
Invitrogen™ Humanes CD267 (TACI), Synthetisches Peptid, Invitrogen™
Synthetisches Peptid
Marke: Invitrogen™ PEP0097
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
TACI Synthetisches Peptid, PEP-0097, von Invitrogen.
Dieses Peptid stimmt mit den 15 Aminosäuren nahe dem Amino-Terminus von humanem TACI überein. PEP-0097 kann als Blockierungspeptid für den polyklonalen Antikörper PA5 bis 19972 verwendet werden.Spezifikation
23495 | |
gereinigt | |
CD267 (TACI), human | |
-20 °C | |
Flüssig | |
Blockierungs-Assay, Kontrolle | |
No | |
Peptid | |
RUO - research use only |
Human | |
O14836 | |
200 μg/ml | |
Synthetisches Peptid | |
PBS mit 0.1 % BSA und 0.02 % Natriumazid; pH 7.2 | |
TNFRSF13B | |
0.02 % Natriumazid | |
50 μ g | |
PBS |