Learn More
Thermo Scientific Chemicals Tadalafil, 97 %
Artikelnummer. 16574344 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16574344 1 g 1 Gramm
16584344 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16574344 Lieferant Thermo Scientific Chemicals Lieferanten-Nr. 461940010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 171596-29-5 | C22H19N3O4 | 389.41 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 171596-29-5
Summenformel C22H19N3O4
Molekulargewicht (g/mol) 389.41
InChI-Schlüssel WOXKDUGGOYFFRN-IIBYNOLFSA-N
IUPAC-Name (2R,8R)-2-(2H-1,3-Benzodioxol-5-yl)-6-Methyl-3,6,17-Triazatetracycl[8.7.0.0³,⁸.0¹¹,¹⁶]heptadeca-1(10),11,13,15-Tetraen-4,7-Dion
SMILES CN1CC(=O)N2[C@H](CC3=C(NC4=CC=CC=C34)[C@H]2C2=CC=C3OCOC3=C2)C1=O
Specifications
Chemischer Name oder Material Tadalafil
Schmelzpunkt 296.0°C to 303.0°C
Prozentgehaltsbereich 97%
Menge 1 g
Löslichkeitsinformationen Solubility aq. soln.: <1 mg/mL Other solubilities: 78 mg/mL dmso, <1 mg/mL ethanol
Formelmasse 389.4