Learn More
Thermo Scientific Chemicals TAE (TRIS + Acetat + EDTA), 50x
TAE (50x), TRIS + Acetat + EDTA ist ein Puffer aus Tris-, Acetat- und EDTA-Komponenten und wird bei der Elektrophorese von Nukleinsäuren in Agarose- und Polyacrylamid-Gelen verwendet.
118.00 € - 397.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15476089
|
Thermo Scientific Chemicals
J63931.K2 |
1 L |
118.00 €
1 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15486089
|
Thermo Scientific Chemicals
J63931.K3 |
2 L |
209.00 €
2 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
15496089
|
Thermo Scientific Chemicals
J63931.K7 |
4 L |
397.00 €
4 Liter |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen | Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Description
TAE (50X), TRIS + acetate + EDTA is used in electrophoresis of nucleic acids in agarose and polyacrylamide gel. It acts as a running buffer and as a gel preparation buffer. It is also useful for nucleic acid separations viz. DNA and RNA. Further, it is used for non-denaturing RNA agarose gel electrophoresis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Allgemeine Beschreibung
• TAE (50x, TRIS + Acetat + EDTA ermöglicht die Trennung von Nukleinsäure
Verwendung
• Dieser Puffer wurde zur Herstellung von Agarose- und Polyacrylamid-Gelen für die Elektrophorese von Nukleinsäuren verwendet
• Wird als Laufpuffer und Puffer für die Gelherstellung verwendet sowie für die nicht denaturierende RNA-Agarose-Gelelektrophorese
RUO – Research Use Only