Learn More
TAF12 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Artikelnummer. 18677050 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
0.02 mL
0.1 mL
Packungsgröße:
0.01 Milliliter
0.02 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18677050 0.02 mL 0.02 Milliliter
18687200 0.1 mL 0.01 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18677050 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP2933290.02ml
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Polyclonal Antibody
TAF12 Polyclonal antibody specifically detects TAF12 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TAF12
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Gen-Alias 20kDa, TAF12 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, TAF15, TAF2J, TAFII-20/TAFII-15, TAFII20TAFII20/TAFII15, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, RNA polymerase II, J, 20kD, Transcription initiation factor TFIID 20/15 kDa subunits, transcription initiation factor TFIID subunit 12
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-161 of human TAF12 (NP_001128690.1). MNQFGPSALINLSNFSSIKPEPASTPPQGSMANSTAVVKIPGTPGAGGRLSPENNQVLTKKKLQDLVREVDPNEQLDEDVEEMLLQIADDFIESVVTAACQLARHRKSSTLEVKDVQLHLERQWNMWIPGFGSEEIRPYKKACTTEAHKQRMALIRKTTKK
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 0.02 mL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6883
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG