Learn More
TAF15 Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 24235-1-AP-20UL
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16882735
  • 140.00 € / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the TET family of RNA-binding proteins. The encoded protein plays a role in RNA polymerase II gene transcription as a component of a distinct subset of multi-subunit transcription initiation factor TFIID complexes. Translocations involving this gene play a role in acute leukemia and extraskeletal myxoid chondrosarcoma, and mutations in this gene may play a role in amyotrophic lateral sclerosis. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
TAF15
Polyclonal
Unconjugated
TAF15
hTAFII68, RBP56, RNA binding protein 56, TAF(II)68, TAF15, TAF2N, TAFII68
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
8148
-20°C
Liquid
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
0.43 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q92804
TAF15
TAF15 Fusion Protein Ag20828