missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TAF6 Antibody, Novus Biologicals™

Artikelnummer. 18069565 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μL
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18069565 100 μL 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18069565 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NB10060639

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

TAF6 Polyclonal specifically detects TAF6 in Human samples. It is validated for Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen TAF6
Anwendungen Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 1.0 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Immunoprecipitation 2 - 5 ug/mg lysate
Zusammensetzung Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
Gen-Zugriffsnummer NP_005632.1
Gen-Alias DKFZp781E21155, MGC:8964, RNA polymerase II, E, 70/85kD, TAF(II)70, TAF(II)80, TAF2ERNA polymerase II TBP-associated factor subunit E, TAF6 RNA polymerase II, TATA box binding protein (TBP)-associated factor, 80kDa, TAFII70TAFII-80, TAFII80TAFII-70, TAFII85, Transcription initiation factor TFIID 70 kDa subunit, Transcription initiation factor TFIID 80 kDa subunit, transcription initiation factor TFIID subunit 6
Gensymbole TAF6
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 575 and 625 of human TBP-associated factor 6 using the numbering given in entry NP_005632.1 (GeneID 6878).
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 6878
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Store at 4C. Do not freeze.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.