Learn More
Tafenoquine Succinate, TRC
Artikelnummer. 30414641
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30414641 2.5 mg -
30411159 50 mg -
30416169 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30414641 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT0047602.5MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 106635-81-8
Summenformel C24 H28 F3 N3 O3 . C4 H6 O4
Molekulargewicht (g/mol) 581.58
Synonym Butanedioic acid, compd. with N4-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-1,4-pentanediamine (1:1), 1,4-Pentanediamine, N4-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]-8-quinolinyl]-, butanedioate (1:1) (9CI), 8-[(4-Amino-1-methylbutyl)amino]-2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinoline succinate, SB 252263, SB 252263AX, Tafenoquine succinate, WR 238605 succinate, SB-252263-AX
IUPAC-Name butanedioic acid;4-N-[2,6-dimethoxy-4-methyl-5-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]quinolin-8-yl]pentane-1,4-diamine
SMILES COc1cc(C)c2c(Oc3cccc(c3)C(F)(F)F)c(OC)cc(NC(C)CCCN)c2n1.OC(=O)CCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tafenoquine Succinate
Menge 2.5 mg
InChI-Formel InChI=1S/C24H28F3N3O3.C4H6O4/c1-14-11-20(32-4)30-22-18(29-15(2)7-6-10-28)13-19(31-3)23(21(14)22)33-17-9-5-8-16(12-17)24(25,26)27;5-3(6)1-2-4(7)8/h5,8-9,11-13,15,29H,6-7,10,28H2,1-4H3;1-2H2,(H,5,6)(H,7,8)
Formelmasse 581.2349