Learn More
Troemner™ 949520 Talboys Probe-Kit -DIG BLK HTR
Beschreibung
Verfügt über eine LED-Anzeige auf der Vorderseite.
- Ermöglicht dem Gerät das Lesen des aktuellen Blocks
- Mit SS RTD-Sonde, 45.7 cm-Edelstahl-Stützstange, Thermometer/Temperatursonden-Verlängerungsklemme und Hakenanschluss
Spezifikation
Spezifikation
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Trockenblockerhitzer |
| Typ | Temperatursonden-Kit |
| Enthält | RTD-Sonde aus Edelstahl, 18 in. (45.7 cm) lange vertikale Stützstange, Verlängerungsklemme für Thermometer/Sonde und Hakenanschluss |