Learn More
BRAND™ Graduierte Zylinder in hoher Form
Der graduierte Zylinder in hoher Form ist kristallklar und verfügt über eine geprägte Skala
Marke: BRAND™ 34962
161.63 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23264" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.08000kg
Beschreibung
- Transparent
- Kalibriert auf Volumenaufnahme (TC, in.)
- Temperaturbeständig bis 121 °C
Spezifikation
1000 ml | |
DIN 12 681 und ISO 6706 | |
Ja | |
440 mm |
PMP | |
Geprägt | |
121 °C | |
Messzylinder |