Learn More
Kartell™ Hohe Messzylinder
Beschreibung
- Große Form
- Kreisförmiger Boden
- Gute chemische Beständigkeit
- Dauerhafte Graduierungen, die in die Zylinder eingeprägt sind
- Hält Temperaturen bis 170°°C stand
- Geeignet für Anwendungen mit Lebensmitteln
- Keine Benetzung und kein Meniskus
Spezifikation
Spezifikation
| Kapazität (metrisch) | 100 ml |
| Material | PMP (Polymethylpenten) |
| Toleranz | ±1 ml |
| Zertifizierung/Konformität | ISO 6706-1981 (E) |
| Klasse | Klasse B |
| Durchmesser (metrisch) | 31 mm |
| Graduierungen | 10 ml |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Fehlergrenze | ±1 ml |
| Max. Temperatur | 170 °C |
| Mehr anzeigen |