Learn More
TALPID3 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
140.00 € - 399.00 €
Spezifikation
Antigen TALPID3
Konzentration 0.41 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16882895
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
24421-1-AP-20UL
20 μL
140.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16872895
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
24421-1-AP-150UL
150 μL
399.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 04-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
KIAA0586 also named as Talpid3 is a 1472 amino-acid protein, which belongs to Talpid3 family. Talpid3 is a gene essential for vertebrate development. Studies in chicken, mouse, zebrafish and human have shown that TALPID3 is a centrosomal protein, mutants null for TALPID3 fail to produce cilia, resulting in far reaching signaling defects such as polydactyly, dorsalised neural tube, craniofacial and vascular defects often due to abnormalities in Hedgehog signal transduction. Talpid3 is absolutely required for the function of both Gli repressor and activator in the intracellular Hedgehog pathway and ciliogenesis. TALPID3 may be identified as a subcellular maker of centrosome and needed to further studied.
Spezifikation
Spezifikation
TALPID3
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9BVV6
9786
TALPID3 Fusion Protein Ag19813
Primary
-20°C
KIAA0586
0.41 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
KIAA0586, KIAA0586 isoform, Talpid3
KIAA0586
IgG
Antigen Affinity Chromatography