Learn More
Brady™ Fälschungssichere Etiketten aus metallisiertem Vinyl
Artikelnummer. 17868824
Change view
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in.
1,5 x 1 in.
1,9 x 3 in.
1 x 1,5 in.
1 x 2 in.
2 x 1 in.
Zur Verwendung mit (Geräte):
M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter)
M710, BMP71
Höhe (metrisch):
12,7 mm
25,4 mm
38,1 mm
48,26 mm
50,8 mm
Packungsgröße:
100 Stück
250 Stück
500 Stück
Artikelnummer. Dimensions (LxW) Zur Verwendung mit (Geräte) Höhe (metrisch) unitSize
17868824 0,5 x 1 in. M710, BMP71 12,7 mm 500 Stück
17868844 0,5 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 12,7 mm 500 Stück
17871569 1 x 2 in. M710, BMP71 25,4 mm 100 Stück
17831689 1 x 1,5 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 25,4 mm 250 Stück
17808854 1,5 x 1 in. M710, BMP71 38,1 mm 250 Stück
17808224 1,9 x 3 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 48,26 mm 100 Stück
17849154 1,9 x 3 in. M710, BMP71 48,26 mm 100 Stück
17829014 2 x 1 in. M610, M611, M710 (mit Medienadapter), BMP61, BMP71 (mit Medienadapter) 50,8 mm 100 Stück
8 options
Artikelnummer. 17868824
Marke: Brady™ 174556
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Das metallisierte Vinyl (B-362) eignet sich für den Thermotransferdruck. Es zerfällt beim Ablösen, sodass Produktmanipulationen sichtbar sind, da das Etikett nicht in einem Stück entfernt werden kann.
  • Bedruckbare, fälschungssichere, metallisierte Vinyletiketten für die tragbaren M610 und M611 Etikettendrucker. Das metallisierte Vinyl (B-362) ist fälschungssicher und ideal für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) geeignet..
  • Das metallisierte Vinyl (B-362) ist fälschungssicher und ideal für Typenschilder (Inventar und Produktkennzeichnung) geeignet.
  • Seien Sie beim Abziehen vom Trägermaterial vorsichtig, da das Material sehr brüchig ist.
  • Das Material bietet eine sehr gute Beständigkeit gegen Kraftstoff und Öl.
  • Anwendungstemperatur von -70°C bis 100°C (-94°F bis 212°F)
Spécification
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Zertifizierung/Konformität ASTM D 1000, ASTM G 155, RoHS-Richtlinie 2011/65/EU
Klebstofftyp Dauerhaftes Acryl
Beschichtung Ohne
Farbe Silber
Ausführung Glanz
Format Ausgestanzt
Material Vinyl
Printable Sides Einseitig bedruckbar
Print Technology Thermotransfer
Produkttyp Etiketten
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Kennzeichnung von Bauteilen und Geräten, allgemeine Kennzeichnung, Kennzeichnung im Bereich Inspektions- und Bestandsverwaltung, Sicherheitskennzeichnung
Zur Verwendung mit (Geräte) M710, BMP71
Latexfrei Nein
Menge 500 Etiketten
Form Rechteck
Temperaturbereich (angloamerikanisch) -94 °F bis +176 °F
Temperaturbereich (metrisch) -70°bis +80 °C
Dicke (angloamerikanisch) 0,0025 in.
Dicke (metrisch) 0.064 mm
Dimensions (LxW) 0,5 x 1 in.
Länge (angloamerikanisch) 0,5 in.
Breite (angloamerikanisch) 1 in.
Breite (metrisch) 25.4 mm
Höhe (metrisch) 12,7 mm
Alternate Part Number M7-17-362
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.