Learn More
DWK Life Sciences Originalitätsverschluss, Enghals, aus PP , Blau, für Kalk-Soda Schraubflasche
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 32
GL 45
Beschreibung
Blauer Originalitätsverschluss aus PP für die Enghalsflasche aus Kalk-Soda-Glas in hoher Form.
- Originalitätsring
- Lippendichtung
- DIN Gewinde in hoher Form
Spezifikation
Durchmesser (metrisch) | 45 mm |
Beschreibung | Ausgießring |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Lagerung von Proben und Reagenzien; Probenahme; Transport und Versand |
Material | Polypropylene |
Menge | 10/Pk. |
Gewindegröße (metrisch) | GL 32 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |