Learn More
TAN Lösungsmittel, Chem-Lab
Artikelnummer. 13427846
Change view
Click to view available options
Menge:
5 l
Packungsgröße:
5 Liter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
13427846 5 l 5 Liter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13427846 Lieferant Chem-Lab Lieferanten-Nr. CL02.2009.5000
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Wird zur Bestimmung des Ersatzes aller in einer Probe vorhandenen sauren Verbindungen verwendet. TAN Lösungsmittel, Chem-Lab (Säurezahl insgesamt) enthält 50 % C7H8 + 49.5 % IPA + 0.5 % H2O nach Volumen.
Für Laboranwendungen gemäß ASTM D-664, D-974, D-3242, D-3339 zur Bestimmung der Gesamtsäurezahl. Es ist als gebrauchsfertige 5 l-Flasche erhältlich
Spezifikation
CAS 67-63-0, 7732-18-5
Zündpunkt 425 °C
Dichte 0.83 g/ml
Physikalische Form Flüssig
Summenformel C7H8
MDL-Nummer MFCD00008512
Farbe Farblos
Löslichkeit Schlecht löslich in Wasser, löslich in Toluol
InChI-Schlüssel YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC=CC=C1
IUPAC-Name Toluol
Molekulargewicht (g/mol) 92.14
Menge 5 l
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 5L SOLUTION MEASUREMENT TAN
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Aspirationsgefahr Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H304-Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
  • H361-Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H373-Kann die Organe schädigen.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P331-KEIN Erbrechen herbeiführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: toluene, propan-2-ol