Learn More
Gerbsäure, Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Catalog Number p-7071832
32.40 EUR gültig bis 2024-03-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21663" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Menge:
100 g
250 g
500 g
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
1401-55-4
C76H52O46
1701.206
MFCD00066397
LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Gerbstoffe, Gallotanninsäure, Quebracho-Extrakt, Tanninsäure, Gerbsäure USP:JAN, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
134129492
C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
1401-55-4
C76H52O46
1701.206
MFCD00066397
LRBQNJMCXXYXIU-JPZKJCTESA-N
Gerbstoffe, Gallotanninsäure, Quebracho-Extrakt, Tanninsäure, Gerbsäure USP:JAN, tannic acid usp:jan, unii-28f9e0djy6
134129492
C1=C(C=C(C(=C1O)O)O)C(=O)OC2=CC(=CC(=C2O)O)C(=O)OCC3C(C(C(C(O3)OC(=O)C4=CC(=C(C(=C4)OC(=O)C5=CC(=C(C(=C5)O)O)O)O)O)OC(=O)C6=CC(=C(C(=C6)OC(=O)C7=CC(=C(C(=C7)O)O)O)O)O)OC(=O)C8=CC(=C(C(=C8)OC(=O)C9=CC(=C(C(=C9)O)O)O)O)O)OC(=O)C1=CC(=C(C(=C1)OC(=O)C1=CC(=C(
puriss., entspricht der analytischen Spezifikation von USP, Pulver
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Gerbsäure
Namenshinweis Erfüllt die analytischen Spezifikationen von USP
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
Beilstein 8186396
Löslichkeitsinformationen Löslich in Aceton, Alkohol, Wasser 1 gm/0.35 ml, Glycerin 1 gm/1 ml (warm). Unlöslich in Kohlenstoffdisulfid, Chloroform, Diethylether, Kohlenstofftetrachlorid, Petrolether, Benzol, Hexan. Leicht löslich in Aldehyd.
Formelmasse 1701.2 mol
Güte puriss.
Menge 100 g
Flammpunkt 199 °C (390.2 °F)
Zündpunkt 980 °F
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Pulver
Glührückstand ≤0.1 % (als SO4)