Learn More
Tanomastat, TRC
Artikelnummer. 30415729
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30415729 50 mg -
30413425 5 mg -
30417249 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30415729 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCT00690050MG
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 179545-77-8
Summenformel C23 H19 Cl O3 S
Molekulargewicht (g/mol) 410.91
IUPAC-Name (2S)-4-[4-(4-chlorophenyl)phenyl]-4-oxo-2-(phenylsulfanylmethyl)butanoic acid
SMILES OC(=O)[C@@H](CSc1ccccc1)CC(=O)c2ccc(cc2)c3ccc(Cl)cc3
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tanomastat
Menge 50 mg
InChI-Formel InChI=1S/C23H19ClO3S/c24-20-12-10-17(11-13-20)16-6-8-18(9-7-16)22(25)14-19(23(26)27)15-28-21-4-2-1-3-5-21/h1-13,19H,14-15H2,(H,26,27)/t19-/m1/s1
Formelmasse 410.0743