Learn More
Tantalfolie, 0.127 mm (0.005 in.) Dicke, gebunden, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4824969
Click to view available options
Menge:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
tantalum
[Ta]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
tantalum
[Ta]
Form: Ca. 5.3 g/50 x 50 mm; Härte: weich
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Grau bis silberfarben
Namenshinweis Annealed
Aussehen Gray to silver foil
Prozentgehaltsbereich 99.95% (Metals basis)
Menge 50 x 50 mm
Geruch Odorless
Form Folie, 0.127 mm (0.005 Zoll) dick