Learn More
Tantalfolie, 1.5 mm (0.06 Zoll) Dicke, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7051853
Click to view available options
Menge:
25 x 25 mm
50 x 50 mm
100 x 100 mm
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
Tantal
[Ta]
Um den Rabatt von 33.33 % zu erhalten, müssen Kunden drei Einheiten desselben Produkts zum Listenpreis in einer einzigen Bestellung kaufen. Es gibt keine Begrenzung für die Anzahl von 3er Sets, die Kunden kaufen können. PCODE: 21615
7440-25-7
Ta
180.95
MFCD00011252
GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
23956
CHEBI:33348
Tantal
[Ta]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemischer Name oder Material Tantalum foil
Namenshinweis 1.5mm (0.06 in.) thick
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
Menge 25 x 25 mm
Reinheit (%) 99.95%
Geruch Odorless
Gewicht ≈15.6g/25x25mm
Form Folie