Learn More
Tantalpulver, -100 Mesh Puratronic™ , 99,98 % (Metallbasis), Nb 50 ppm
Artikelnummer. 11315788
Change view
Click to view available options
Menge:
2.5 g
25 g
100 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
25 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11315788 100 g -
15475935 2.5 g 2.50 Gramm
11395778 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11315788 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. 010344.22
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hinweis: 50 ppm | CAS: 7440-25-7 | Ta | 180,95 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-25-7
Summenformel Ta
Molekulargewicht (g/mol) 180.95
MDL-Nummer MFCD00011252
InChI-Schlüssel GUVRBAGPIYLISA-UHFFFAOYSA-N
Synonym tantalum, elemental, hydride, tantalum-181, tantalum, metal and oxide dust, tantal, tantalum, metal, powder, foil, wire, rod
PubChem CID 23956
ChEBI CHEBI:33348
IUPAC-Name Tantal
SMILES [Ta]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tantalum
Farbe Schwarz bis grau
Aussehen Gray to black powder
Menge 100 g
Netzgröße -100 Mesh
Geruch Geruchsneutral
Prozentgehaltsbereich 99.98% (Metals basis)
Form Pulver
RUO– Nur für Forschungszwecke