Learn More
Alfa Aesar™ Tantal-(V)-methoxid
Marke: Alfa Aesar™ 018839.06
Weitere Details : CAS : 865-35-0 Netto-Gewicht : 0.00500kg Transport : UN number : 3181 Chem class : 4.1 Pack group : III
Menge | 5g |
---|
Chemische Identifikatoren
865-35-0 | |
336.118 | |
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N | |
Methanolat; Tantal(5+) |
C5H15O5Ta | |
MFCD00058817 | |
12787641 | |
C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5] |
Spezifikation
Tantalum(V) methoxide | |
189°C (10mmHg) | |
5g | |
C5H15O5Ta | |
MFCD00058817 | |
Reacts with water. | |
C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].C[O-].[Ta+5] | |
336.118 | |
336.12 |
Moisture sensitive | |
50°C | |
865-35-0 | |
Ta(OCH3)5 | |
UN3181 | |
QASMZJKUEABJNR-UHFFFAOYSA-N | |
Methanolat; Tantal(5+) | |
12787641 | |
Kristallin |