Learn More
Alfa Aesar™ Tantal(V) Tetraethoxid 2,4-Pentanedionat, 99.99 %, (Metallbasis)
Marke: Alfa Aesar™ 039630.09
Weitere Details : CAS : 20219-33-4 Netto-Gewicht : 0.01000kg
Menge | 10g |
---|
Chemische Identifikatoren
20219-33-4 | |
465.341 | |
YMZNJFSVFJDLIR-XIOYJQOGSA-N | |
122130355 | |
CCO.CCO.CCO.CCO.CC(=CC(=O)C)O.[Ta] |
C13H32O6Ta | |
MFCD00145349 | |
tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate | |
Ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;tantalum |
Spezifikation
Tantalum(V) tetraethoxide 2,4-pentanedionate | |
>65°C (149°F) | |
95°C (0.5mmHg) | |
10g | |
(Metallbasis) | |
MFCD00145349 | |
Reacts with water. | |
CCO.CCO.CCO.CCO.CC(=CC(=O)C)O.[Ta] | |
465.341 | |
460.3 | |
99.99% |
1.5 g/mL | |
Moisture sensitive | |
45°C | |
20219-33-4 | |
C13H32O6Ta | |
tantalum v tetraethoxide 2,4-pentanedionate | |
YMZNJFSVFJDLIR-XIOYJQOGSA-N | |
Ethanol;(E)-4-hydroxypent-3-en-2-on;tantalum | |
122130355 | |
Fest |