Learn More
TAP26 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA558439
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15796311
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: NLKHLYLAEE ERHRKQARKV DHPLSEQVHQ PLLEEQCSID EPLFEDQCSF DQPQPEEQCI KTVNSFTIPK K Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 53%, Rat - 61%.
Component of the transcription complexes of the pulmonary surfactant-associated protein-B (SFTPB) and -C (SFTPC). Enhances homeobox protein Nkx-2.1-activated SFTPB and SFTPC promoter activities.
Spezifikation
Spezifikation
TAP26
Polyclonal
Unconjugated
CCDC59
2300004H16Rik; BR22; Ccdc59; coiled-coil domain containing 59; coiled-coil domain-containing protein 59; D10Ertd718e; HSPC128; RGD1311912; TAP26; Thyroid transcription factor 1-associated protein 26; thyroid transcription factor 1-associated protein 26-like protein; TTF-1-associated protein 26; TTF-1-associated protein BR2; Unknown (protein for IMAGE:8047375)
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
29080
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q9P031
CCDC59
Recombinant protein corresponding to Human TAP26