Learn More
Tapasin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific PA552382
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.02000kg
Artikelnummer. 15770331
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Immunogen sequence: QEGTYLATIH LPYLQGQVTL ELAVYKPPKV SLMPATLARA APGEAPPELL CLVSHFYPSG GLEVEWELRG GPGGRSQKAE GQRWLSALRH HSDGSVSLSG HLQPPPVTTE QHGARYACRI HHPS Highest antigen sequence identity to the following orthologs: Mouse - 73%, Rat - 77%.
Tapasin Polyclonal antibody specifically detects Tapasin in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
Tapasin
Polyclonal
Unconjugated
TAPBP
D17Wsu91e; DADB-159G18.7; NGS17; NGS-17; similar to Tapasin precursor (TPSN) (TPN) (TAP-binding protein) (TAP-associated protein) (NGS-17); TAP binding protein; TAP binding protein (tapasin); TAPA; tapasin; TAP-associated protein; TAP-binding protein; Tapbp; TPN; TPSN
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6892
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry
0.2 mg/mL
PBS with 40% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O15533
TAPBP
Recombinant protein corresponding to Human Tapasin