Learn More
Kartell™ Konische Schlauchkupplung
Beschreibung
- Zum Verbinden von Schläuchen aus Glas, Gummi oder Kunststoff
- Das Verbindungsstück ermöglicht eine feste Verbindung
- Ersetzt teure Adapter
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE/IVD |
| Durchmesser (metrisch) | 12 bis 14 mm |
| Innendurchmesser (metrisch) | Bohrungsgröße 7,3 mm |
| Material | Polyethylen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 12/13/14 mm |
| Zur Verwendung mit | Schläuche aus Glas, Gummi oder Kunststoff |
| Verpackungsmenge | 100 |
| Anschlussgröße | 7,3 mm |
| Farbe | Naturfarben |
| Produkttyp | Schlauchkupplung |