missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Tocris Bioscience™ TAPI 2

Beschreibung
TAPI 2 is an ADAM-17 (TACE) and MMP inhibitor (Ki = 120 nM at ADAM-17). Sensitizes cancer stem cells to the lethal effects of 5-FU in vitro. Blocks shedding of TNF-α from cell membranes.
Spezifikation
Spezifikation
| Reinheit | >95% |
| CAS | 689284-12-6 |
| Inhalt und Lagerung | Store at -20°C |
| Beschreibung | N-[(2R)-2-[2-(Hydroxyamino)-2-oxoethyl]-4-methyl-1-oxopentyl]-3-methyl-L-valyl-N-(2-aminoethyl)-L-alaninamide |
| Molekulargewicht | 415.54 |
| Menge | 1 mg |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?