Learn More
TAPP1/PLEKHA1 Antibody (SR1740), Novus Biologicals™
Artikelnummer. p-200005553 Alle ansehen Bio Techne Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
50 μg
Packungsgröße:
100 Mikroliter
50 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18653694 100 μg 100 Mikroliter
18634594 50 μg 50 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 18653694 Lieferant Novus Biologicals Lieferanten-Nr. NBP322506100ul
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rabbit Monoclonal Antibody
TAPP1/PLEKHA1 Monoclonal antibody specifically detects TAPP1/PLEKHA1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Antigen TAPP1/PLEKHA1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Klon SR1740
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1:500-1:2000
Zusammensetzung PBS, pH 7.4, 150mM NaCl, 50% glycerol.
Gen-Alias family A (phosphoinositide bindingspecific) member 1, PH domain-containing family A member 1, pleckstrin homology domain containing, family A (phosphoinositide bindingspecific) member 1
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen A synthesized peptide derived from human TAPP1/PLEKHA1 (Uniprot #: Q9HB21)
Reinigungsverfahren Affinity purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 59338
Zielspezies Human, Mouse, Rat
Inhalt und Lagerung Store at -20° C. Avoid freeze/thaw cycles.
Form Purified
Isotype IgG