Beschreibung
Taq-&LOAD PCR Mastermix ist eine 5-fach konzentrierte Lösung, die MP Biomedicals rekombinante Taq DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, Inkubations- und Ladepuffer enthält (einschließlich einer Verbindung, die die Dichte der Probe erhöht, und eines rot/violetten Farbstoffs). Der im Lieferumfang enthaltene rote/violette Farbstoff wandert bei 400 bp auf einem 1.2 % Agarose-Gel.
Spezifikation
Spezifikation
| Konzentration | 5X |
| Inhalt und Lagerung | Rekombinante Taq DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, Inkubations- und Ladepuffer. Aufbewahrung bei -20 °C |
| Format | Tube |
| Gelkompatibilität | Agarose |
| Marker oder Farbstoff | Rot-violett |
| Menge | 100 U |