Learn More
MP Biomedicals™ Taq-&LOAD™ PCR Mastermix
Artikelnummer. 11457010 Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 100 E
100 U
Packungsgröße:
100 Einheiten
1000 Einheiten
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
11457010 10 x 100 E 1000 Einheiten
11447010 100 U 100 Einheiten
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11457010 Lieferant MP Biomedicals™ Lieferanten-Nr. 11EPTAL110
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Mastermix ermöglicht direktes Aufbringen nach der PCR auf das Agarose-Gel ohne die Notwendigkeit von Farbstoff.
Taq-&LOAD PCR Mastermix ist eine 5-fach konzentrierte Lösung, die MP Biomedicals rekombinante Taq DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, Inkubations- und Ladepuffer enthält (einschließlich einer Verbindung, die die Dichte der Probe erhöht, und eines rot/violetten Farbstoffs). Der im Lieferumfang enthaltene rote/violette Farbstoff wandert bei 400 bp auf einem 1.2 % Agarose-Gel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Konzentration 5X
Inhalt und Lagerung Rekombinante Taq DNA-Polymerase, dNTPs, MgCl2, Inkubations- und Ladepuffer. Aufbewahrung bei -20 °C
Format Tube
Gelkompatibilität Agarose
Marker oder Farbstoff Rot-violett
Menge 10 x 100 E