Learn More
TaqMan™ Advanced miRNA Human A und B 96-Well Platten, Fast
Artikelnummer. 17123079 Alle ansehen Applied Biosystems Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
8 plates
Packungsgröße:
8 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17123079 8 plates 8 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 17123079 Lieferant ABI Applied Biosystems Lieferanten-Nr. A31875
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Die Applied Biosystems TaqMan Advanced miRNA Human A und B 96-Well Platten, Fast, bieten den Komfort von vorgefüllten TaqMan Advanced miRNA Assays in einem 96-Well Fast-Plattenformat.
Dieses Produkt enthält einen Satz von 8 Platten für die Profilierung von bis zu 752 einzigartigen miRNAs und umfasst endogene und exogene miRNA-Kontrollen zur Normalisierung von Datenergebnissen.
Zu den Merkmalen der TaqMan Advanced miRNA Human A und B 96-Well Platten gehören:
  • Reproduzierbarkeit—Die vorgefüllten Assays wurden entwickelt, um Pipettierfehler und experimentelle Variabilität zu minimieren
  • Probeneinsparung—Erfordert nur 4 μl gereinigtes Plasma/Serum oder 2–20 ng der Gesamt-RNA pro Probe
  • Aktualisierter Inhalt—Inhalt des Assays für miRbase V.21 aktualisiert
  • Anwenderfreundlich—Fügen Sie einfach eine Mischung aus verdünntem miR-Amp und Mastermix hinzu und führen Sie die qPCR aus. Es ist kein zusätzliches Pipettieren erforderlich
  • Goldstandard TaqMan qPCR Chemie—TaqMan Advanced miRNA Assays bauen auf dem branchenweit führenden Thermo Fisher Scientific Bioinformatik Assay Design Pipeline- und Validierungssystem auf und tragen auch innerhalb eng verwandter miRNA-Familien zur Gewährleistung einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität bei.
TaqMan Advanced miRNA Platten setzen die Verwendung des TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kits voraus, das die universelle chemische Reaktion zur reversen Transkription (RT) nutzt, um cDNA-Matrizen herzustellen, die mit TaqMan Advanced miRNA Assays für den Nachweis und die Quantifizierung reifer menschlicher miRNA in biologischen Proben verwendet werden können.
Diese Platten sind nicht kompatibel mit dem TaqMan microRNA cDNA Synthesis Kit der ersten Generation, das eine miRNA-spezifische Reverse-Transkription-Chemie verwendet.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Nachweisverfahren Primer-Sonde
Format 96-Well Platte
GC-Rich PCR Performance Hoch
PCR-Methode 2-Schritt-RT-qPCR
Reaktionsgeschwindigkeit Schnell
Zur Verwendung mit (Geräte) 7500 Fast System, 7900HT Fast System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System
Produktlinie TaqMan
Produkttyp Fortschrittliche miRNA Human 96-Well-Platte
Menge 8 plates
Versandbedingung Raumtemperatur
Zur Verwendung mit (Anwendung) Microarray-Analyse
Probentyp Flüssige Proben (z. B. Serum), Gewebe, Zellen, FFPE & feste Proben, Blut
Volumen 4 μl