Learn More
TaqMan™ Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-Well Platten, Standard
Alle ansehen Applied Biosystems ProdukteBeschreibung
The Applied Biosystems TaqMan Advanced Serum/Plasma 96-Well Plates, Standard, provide the convenience of pre-spotted TaqMan Advanced miRNA assays in a 96-well standard plate format. This product contains a set of 2 plates for profiling of up to 188 unique miRNAs in serum/plasma samples, and includes endogenous and exogenous miRNA controls for normalization of data results.
Dieses Produkt enthält einen Satz von 2 Platten für die Profilierung von bis zu 188 einzigartigen miRNAs in Serum-/Plasmaproben und umfasst endogene und exogene miRNA-Kontrollen zur Normalisierung der Datenergebnisse.
Die TaqMan Advanced Serum/Plasma 96-Well-Platten bieten folgende Merkmale:
- Reproduzierbarkeit—Die vorgefüllten Assays wurden entwickelt, um Pipettierfehler und experimentelle Variabilität zu minimieren
- Probeneinsparung—Erfordert nur 2 μl gereinigtes Plasma/Serum oder 1–10 ng der Gesamt-RNA pro Probe
- Aktualisierter Inhalt—Inhalt des Assays für miRbase V.21 aktualisiert
- Anwenderfreundlich—Fügen Sie einfach eine Mischung aus verdünntem miR-Amp und Mastermix hinzu und führen Sie die qPCR aus. Es ist kein zusätzliches Pipettieren erforderlich
- Goldstandard TaqMan qPCR Chemie—TaqMan Advanced miRNA Assays bauen auf dem branchenweit führenden Thermo Fisher Scientific Bioinformatik Assay Design Pipeline- und Validierungssystem auf und tragen auch innerhalb eng verwandter miRNA-Familien zur Gewährleistung einer hohen Spezifität und minimalen Kreuzreaktivität bei.
TaqMan Advanced miRNA Platten setzen die Verwendung des TaqMan Advanced cDNA Synthesis Kits voraus, das die universelle chemische Reaktion zur reversen Transkription (RT) nutzt, um cDNA-Matrizen herzustellen, die mit TaqMan Advanced miRNA Assays für den Nachweis und die Quantifizierung reifer menschlicher miRNA in biologischen Proben verwendet werden können.
Diese Platten sind nicht kompatibel mit dem TaqMan microRNA cDNA Synthesis Kit der ersten Generation, das eine miRNA-spezifische Reverse-Transkription-Chemie verwendet.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei Raumtemperatur lagern. |
| Nachweisverfahren | Primer-Sonde |
| Format | 96-Well-Platte |
| GC-Rich PCR Performance | Hoch |
| PCR-Methode | 2-Schritt-RT-qPCR |
| Reaktionsgeschwindigkeit | Standard |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | 7500 System, 7900HT System, QuantStudio™ 12k Flex, QuantStudio™ 3, QuantStudio™ 5, QuantStudio™ 6 Flex, QuantStudio™ 7, ViiA™ 7 System, StepOnePlus™ System |
| Produktlinie | TaqMan |
| Produkttyp | Advanced miRNA Human Serum/Plasma 96-Well-Platte |
| Menge | 2 Plates |
| Mehr anzeigen |