Beschreibung
Die anwenderspezifische TaqMan™ Array-Karte ist eine 384-Well-Mikrofluidkarte, die für die gleichzeitige Durchführung von 384 Echtzeit-PCR-Reaktionen ohne Verwendung von Liquid-Handling-Robotern oder Mehrkanalpipettierern entwickelt wurde. Wählen Sie Target-Assays aus Tausenden inventarisierten TaqMan™ Genexpressionsassays aus.
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Kühlschrank lagern (2 bis 8 °C) |
| Format | 16 |
| Produktlinie | TaqMan |
| Produkttyp | Custom Gene Expression TaqMan™ Array Cards |
| Menge | Je 1 |