Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human CYP450 & other Oxygenases
TaqMan™ Array, CYP450, Mensch, 96-Well-Platte, die 92 Assays für mit CYP450 assoziierte Gene und 4 Assays für Gene, die als mögliche endogene Kontrolle dienen, enthält.
Marke: Applied Biosystems™ 4414085
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Das Assay-Panel zielt auf Gene aus der 56 CYP450-Familie ab. Darüber hinaus gibt es Assays gegen Gene, die an CYP450-haltigen Systemen beteiligt sind, wie die Cytochromo-Oxidoreduktase und die Cytochrom-b5-Reduktase. Ebenfalls enthalten sind die funktional verwandten Mitglieder der Familien Monooxygenase, Monoaminoxygenase und Lipoxygenase. Gensignaturplatten sind 96-Well-Mikrotiterplatten, die mit den am besten geeigneten TaqMan Genexpressionsassays für bestimmte biologische Prozesse, Signalwege oder Krankheitszustände vorkonfiguriert sind. Jede Platte enthält in Wells getrocknet vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die für eine Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem Experiment geeignet sind.
TaqMan Array-Platten enthalten die gleichen TaqMan Genexpressionsassays, die getrocknet im 96-Well-Format seit Jahren erhältlich sind. In Tests wurde kein Leistungsunterschied zwischen TaqMan Assays herkömmlichem Flüssigformat und in eine TaqMan Array-Platte eingetrocknete Assays festgestellt.
Die Plattenkarte gewährleistet eine zuverlässige Datenkennzeichnung und erleichtert Neuanordnungen. Jede Packung TaqMan Array-Platten wird mit einer CD geliefert, die die Plattenkonfigurationskarte zusammen mit den Details jedes TaqMan Assays enthält. Diese Informationen werden in das Echtzeit-PCR-Gerät importiert, um eine korrekte Kennzeichnung der experimentellen Daten und einen einfachen Zugriff auf Assay-ID-Nummern für eine einfache Neuanordnung zu ermöglichen.
- Günstig; Mindestbestellmenge von drei Platten; ideal für kleine, mittlere oder große Projekte
- Schnelle Lieferung; in wenigen Tagen auf Ihrem Labortisch
- Praktische, getrocknete PCR-Primer und TaqMan™ Sondensätze werden in einer 96-Well-Mikrotiterplatte geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu
- TaqMan Array-Platten wurden für die Verwendung mit TaqMan Gene Expression Master Mix optimiert, sind aber auch mit TaqMan Universal PCR Master Mix kompatibel
- Für Studien mit kultivierten Zellen sind TaqMan Array-Platten auch mit dem TaqMan Gene Expression Cells-to-Ct™ Kit kompatibel (und empfohlen)
- TaqMan Array-Platten müssen auf einem Echtzeit-PCR-Gerät mit Kapazität für 96-Well-Mikrotiterplatten ausgeführt werden
- Die Platten sind für die Verwendung mit den schnellen Applied Biosystems™ 7000, 7300, 7500 und 7900 HT Echtzeit-PCR-Systemen validiert, bei denen standardmäßige 96-Well-Blöcke, standardmäßige PCR-Zyklen und 20 μl Reaktionsvolumen eingesetzt werden.
Spezifikation
Jeder TaqMan™ Array-Platten-Well enthält ein einzelnes TaqMan™ Assay für eine 20 µl-Reaktion. Die Platten können bei Raumtemperatur oder 4 °C gelagert werden. | |
96-Well Platte | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Toxikologie und Arzneimittelmetabolismus | |
Genexpression |
Getrocknet | |
Standard | |
FAM | |
Standard | |
Human | |
1x 20 μl Reaktionen |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.