Learn More
Applied Biosystems™ TaqMan™ Array Human Endogenous Control
TaqMan™ Express-Platten für endogene Kontrolle verwenden die auf TaqMan™ Sonden basierende Chemie und sind für die Verwendung mit Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Systemen konzipiert.
Marke: Applied Biosystems™ 4396840
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00450kg
Beschreibung
Applied Biosystems™ TaqMan™ Express-Platten für die endogene Kontrolle verwenden die sondenbasierte TaqMan™ Chemie und sind für den Einsatz in Applied Biosystems™ Echtzeit-PCR-Systemen konzipiert – zusammen ergeben sie den Goldstandard für die quantitative Genexpression, der die größte Empfindlichkeit, Spezifität, Reproduzierbarkeit und den größten Dynamikbereich aufweist.
Am Anfang jedes Experiments zur Untersuchung der relativen Quantifizierung der Genexpression sollte zur Normalisierung bei Schwankungen der Probeeingabe die Auswahl endogener Kontrollgene stehen. Die TaqMan™ Express-Platten für die endogene Kontrolle für den Menschen enthält 32 dreifach plattierte Gene, die sich als gute Kandidaten für derartige Experimente erwiesen haben. Diese Gene wurden anhand von Literaturrecherchen bzw. Gesamtgenom-Mikroarray-Tests ausgewählt, die an zahlreichen menschlichen Geweben durchgeführt wurden. Bei den meisten Testproben zeigte sich eine konstitutive Expression mit moderater Häufigkeit.
Diese 96-Well Platten sind mit den am besten geeigneten TaqMan™ Genexpressions-Assays für einen bestimmten biologischen Prozess, eine bestimmte Bahn oder einen bestimmten Krankheitszustand vorkonfiguriert. Jede Platte enthält vordefinierte Assays und endogene Kontrollen, die in den Wells abgetrocknet und für eine genaue Beurteilung der gesamten Gensignatur in einem einfachen Experiment geeignet sind. TaqMan Assays (TaqMan Sonden- und PCR-Primer-Sets) gelten als Goldstandard in der Genexpressionsanalyse, wodurch Sie eine hohe Spezifität und Empfindlichkeit und einen breiten dynamischen Bereich erzielen können.- Umfangreiche Sammlungen – Sie haben die Wahl zwischen über 130 vorgefertigten TaqMan™ Gene Signature-Arrays und -Platten oder passen Ihre eigene Platte an, indem Sie aus unseren 1.3 Millionen inventarisierten Assays für 24 verschiedene Spezies auswählen
- Günstig – Mindestbestellmenge von nur einer Gensignaturplatte oder sechs kundenspezifischen Platten
- Praktisch – getrocknete TaqMan Sonden- und Primer-Sets werden in 96-Well Platten geliefert. Fügen Sie einfach Mastermix und Probe hinzu, und führen Sie das Verfahren aus
- Schnelle Ergebnisse – das schnelle Format liefert in der Regel Ergebnisse in weniger als einer Stunde
Spezifikation
Kontroll-Primer-Sondenset(s) | |
96-Well Platte | |
MGB (Minor Groove Binder) (3'), nicht fluoreszierender Quencher (3'), FAM (5') | |
TaqMan™ | |
Human | |
Genexpression |
Getrocknet | |
Standard | |
FAM | |
Standard | |
Housekeeping- und Kontrollgen-Panel |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.